Learn More
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F1 de acero inoxidable
Código de producto. 11327504 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Material del envase:
Madera
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa Material del envase unitSize
11327504 1 g Plástico cada uno
11387450 10 g Plástico cada uno
10544181 100 mg Madera cada uno
10479881 100 g Madera cada uno
10622772 10 kg Madera cada uno
10317211 1 kg Madera cada uno
10554561 200 g Madera cada uno
10504191 20 kg Madera cada uno
10727812 20 g Plástico cada uno
10072081 2 g Plástico cada uno
10367491 2 kg Madera cada uno
10154031 500 g Madera cada uno
11337504 50 g Madera cada uno
10787422 50 kg Madera cada uno
10735892 5 g Plástico cada uno
13111534 5 kg Madera cada uno
16 options
Código de producto. 11327504
Marca: Sartorius™ YCW31300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesa de línea de referencia de clase F1 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Pesa de línea de referencia de clase F1 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
  • Sin certificado de calibración DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Masa 1 g