Learn More
Sartorius™ Juegos de pesas de servicio de clase F1 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Juego de pesas F1 con acabado pulido muy brillante
Marca: Sartorius™ YSS3138-6538-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Denominación F1
- De 1 mg a 10 kg
- Muy pulida
- En caja de madera
Especificaciones
Juego de pesas F1 en caja de madera | |
Acero especial altamente pulido | |
De 1 g a 5 kg | |
Pesas de 1 g a 5 kg |