Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
Marca:  Sartorius™ YCW5548-00
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10238510
  • 244.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2 que incluye el certificado DKD (Deutscher Kalibrierdienst acreditado por el PTB) (equivalente al UKAS).
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
500 g