Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
Marca:  Sartorius™ YCW6148-00
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432491
  • 269.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2 que incluye el certificado DKD (Deutscher Kalibrierdienst acreditado por el PTB) (equivalente al UKAS).
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
1 kg