Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Balde de acero inoxidable
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Minimize dripping with flat pouring rim
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Balde |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (imperial) | 3.2 gal. |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 in. |
| Altura (imperial) | 12 in. |
| Altura con tapón (imperial) | 12 in. |
| Altura con tapón (métrico) | 304,8 mm |
| Cantidad | 1 unidad |