Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
32.40€ - 190.80€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11990625
|
De Buyer™
3250.20 |
1 L | 100 mm |
43.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11980625
|
De Buyer™
3250.16 |
1 L | 90 mm |
34.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11910605
|
De Buyer™
3250.24 |
3,5 L | 112 mm |
54.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11920635
|
De Buyer™
3250.28 |
5,5 L | 125 mm |
69.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11940635
|
De Buyer™
3250.32 |
8 L | 140 mm |
84.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11950635
|
De Buyer™
3250.36 |
11,4 L | 150 mm |
111.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11940645
|
De Buyer™
3371.40 |
16,8 L | 200 mm |
190.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11920645
|
De Buyer™
337130 |
7L | 145mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11910635
|
De Buyer™
325026 |
4.5 L | 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno | |
Unidad |