Learn More
Schneider Gerd™ Espátula de acero inoxidable para farmacéuticos
Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones. Las espátulas para farmacéuticos de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
18.00€ - 19.95€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Espátula para farmacéuticos |
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Material del mango | Madera |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10473464
|
Schneider Gerd™
611 |
210 mm |
18.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10255004
|
Schneider Gerd™
613 |
260 mm |
19.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Espátula con lámina ancha de acero inoxidable• Espátula
Especificaciones
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable |
Espátula para farmacéuticos | |
Madera | |
Madera |