Learn More
IKA™ Soporte de placa IKA
Utilice este soporte de placa con los agitadores magnéticos digitales IKA. Los soportes para placas IKA™ se fabrican con acero inoxidable y papel de aluminio antideslizante.
371.00€ - 444.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Diámetro de la varilla (métrico) | 16 mm |
Tipo de producto | Soporte de placa |
Forma | Rectangulares |
Color | Gris |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10346641
|
IKA™
0003160000 |
560 mm |
371.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10354581
|
IKA™
0003160100 |
800 mm |
444.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice este soporte de placa con agitadores magnéticos digitales IKA. Los soportes de placa IKA se fabrican con acero inoxidable y papel de aluminio antideslizante.
- Diámetro de la varilla de soporte: 16 mm
- Carga máx.: 5 kg
- Dimensiones (P x An): 316 x 200 mm
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Soporte de placa | |
Gris | |
5 kg |
16 mm | |
Rectangulares | |
1 unidad |