Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de inmersión RTD de acero inoxidable/platino
Código de producto. 15267847 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorio, sonda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15267847 Accesorio, sonda cada uno
1 options
Código de producto. 15267847
Marca: Cole-Parmer™ 0464615
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Placas calefactores digitales y placas calefactoras de agitación EchoTherm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Placas calefactores digitales y placas calefactoras de agitación EchoTherm
Longitud (imperial) 6,5 in
Tipo Accesorio, sonda