Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 16.9 oz. |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,5 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 90 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (imperial) | 4.5 in. |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 800.1°F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |