Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1.3 gal. |
Diámetro exterior (imperial) | 7 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 209,55 mm |
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (imperial) | 8.3 in. |
Altura (métrico) | 177,8 mm |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 800.1°F |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
Tipo | Vaso de precipitados |