Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Código de producto. p-8004977 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11727964
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0722000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
  • Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
  • Features easy grip handles for convenient pouring
  • Beakers are graduated in mL and oz.
  • Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16.9 oz.
Diámetro exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 4.5 in.
Altura (métrico) 115 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 800.1°F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad Estériles
Graduated Sí
Modelo Handled