Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Código de producto. 11733266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
115 mm
120 mm
120 mm
Estilo de punta:
Fino
Puntiagudo, ultrafino
Punto plano/redondeado
Punto ultra delgado y redondeado
Punto ultra fino
Ultrafinos
puntas gruesas
Diseñar:
Recto
Recto, autoblocante
Recto, fuerte, robusto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11733266
Marca: RUBIS H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de Alta Pecisión - Antimagnéticas/Antiácidas SS
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Estilo de punta Fino
Diseñar Recto, fuerte, robusto
Longitud (imperial) 3.54 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 90 mm
Tipo de producto Pinzas de alta precisión
Cantidad (n.º por caja) Each
Acabado Tratamiento no magnético antiácido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.