Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
115 mm
120 mm
120 mm
Estilo de punta:
Fino
Puntiagudo, ultrafino
Punto plano/redondeado
Punto ultra delgado y redondeado
Punto ultra fino
Ultrafinos
puntas gruesas
Diseñar:
Recto
Recto, autoblocante
Recto, fuerte, robusto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | puntas gruesas |
| Diseñar | Recto |
| Longitud (imperial) | 4.52 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Precisión | Sí |
| Tipo | Pinzas de precisión |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.