Learn More
Cole-Parmer™ Soporte de filtración de presión de acero inoxidable
Marca: Cole-Parmer™ 02926-32
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
200 mL | |
69,85 mm |
Filtro de presión | |
1 unidad | |
361,95 |