missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
Marca: Deltalab™ C-211
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Gradilla | |
50 | |
1 | |
160 mm |
Acero inoxidable | |
Para recipiente de hasta 28 mm de diámetro | |
315 x 160 x 60 mm | |
60 mm |