missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
Marca: Deltalab™ L-250
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Gradilla | |
12 | |
1 | |
128 mm |
Acero inoxidable | |
Para recipiente de hasta 38 mm de diámetro | |
168 x 128 x 43 mm | |
43 mm |