missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
Marca: Deltalab™ R-292
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Gradilla | |
12 | |
1 |
Acero inoxidable | |
Para recipiente de hasta 30 mm de diámetro | |
137 x 104 x 85 mm |