Learn More
Cole-Parmer™ Espátula para excavado de reactivos de acero inoxidable
Código de producto. 11800100 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
165 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11800100
Marca: Cole-Parmer™ 0101913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Su forma facilita la recogida y medición de todos los medios en polvo, escurridos, cristalinos o granulares
  • Especialmente útil para despegar reactivos incrustados o cristalizados
  • La espátula de acero inoxidable de forma única se adapta a los recipientes de reactivos con pequeñas aberturas de solo 15⁄16 pulgadas (2,4 cm) de diámetro
Especificaciones
Cantidad Paquete de 12
Forma Uniquel
Tipo de producto Muestreador de polvo/cristal/grano
Para utilizar con (aplicación) Útil para despegar reactivos incrustados o cristalizados
Diámetro exterior (métrico) 381 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 165 mm