Learn More
Agencinox™ Bandeja rectangular de acero inoxidable
Código de producto. 11701943
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11701943 300 x 210 x 40 mm 1 PCS
11771933 245 x 175 x 30 mm 1 PCS
11781933 265 x 185 x 30 mm cada uno
11791933 285 x 185 x 30 mm 1 PCS
11711943 355 x 255 x 40 mm 1 PCS
11771943 425 x 280 x 50 mm cada uno
11781943 510 x 340 x 50 mm cada uno
11761933 220 x 145 x 28 mm 1 PCS
8 options
Código de producto. 11701943
Marca: Agencinox™ 1230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bandejas para una gran variedad de aplicaciones. Las bandejas rectangulares de acero inoxidable Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
  • Bandeja rectangular
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 300 x 210 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 210 x 40 mm
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 210 mm
Para utilizar con Instrumentos
Forma Rectangulares