Learn More
Agencinox™ Bandeja rectangular de acero inoxidable
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Bandeja rectangular
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 220 x 145 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 145 x 28 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Tipo | Tray |
| Forma | Rectangulares |