Learn More
Agencinox™ Bandeja rectangular de acero inoxidable
Descripción
- Bandeja rectangular
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 265 x 185 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 185 x 30 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Longitud (métrico) | 265 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 185 mm |
| Para utilizar con | Instrumentos |
| Forma | Rectangulares |