Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 160 x 100 mm |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Incluye | Con orificio |
| Tipo de producto | Base de soporte de retorta |
| Color | Azul |