Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 125 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Incluye | Con patas de caucho |
| Tipo de producto | Base de soporte de retorta |
| Color | Azul |