Learn More
Fisherbrand™ Bases rectangulares de soporte de retorta
Código de producto. 11548102 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11548102 315 mm cada uno
11518102 160 mm cada uno
11538102 250 mm cada uno
11528102 200 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11548102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la sujeción de equipos de sobremesa y material de vidrio. Las bases de soporte de laboratorio rectangulares Fisherbrand™ se fabrican con acero acabado con pintura acrílica azul.
  • Sin varilla
  • Con orificio de 10 mm
  • Con patas de caucho.
  • Orificio con rosca en el centro del lateral corto.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 315 x 200 mm
Longitud (métrico) 315 mm
Incluye Con patas de caucho
Tipo de producto Base de soporte de retorta
Color Azul