Learn More
Schneider Gerd™ Espátula con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable
Código de producto. 10001414
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10001414
Marca: Schneider Gerd™ 214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las espátulas con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
  • Las cucharas recogen y transportan sustancias secas o líquidos
  • Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
  • Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
  • Dos formas de los extremos ofrecen una mayor versatilidad
  • Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula de cuchara para análisis
Material de la hoja Acero
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 210 mm