Learn More
Heidolph instruments Hélice anillada de acero inoxidable
Fabricado en acero inoxidable (AISI 316L), este propulsor se recomienda para aplicaciones que requieren una velocidad media o alta y para tareas de mezcla con viscosidad media o alta.
139.00€ - 205.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 8 mm |
---|---|
Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
Altura de la hoja (métrico) | 8 mm |
Longitud (métrico) | 400 mm |
Tipo | Hélice anillada |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10490263
|
Heidolph instruments
509-31000-00 |
PR-31 |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10232361
|
Heidolph instruments
509-32000-00 |
PR-32 |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10242361
|
Heidolph instruments
509-33000-00 |
PR-33 |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Recomendado para aplicaciones que requieren una velocidad media o alta
- Para tareas de mezcla con viscosidad media o alta
- Excelentes propiedades de mezcla para homogeneización y suspensiones
- Estos modelos crean un flujo axial
- Fabricado en acero inoxidable (AISI 316L), diámetro de hélice de 45 mm, longitud de 400 mm, Ø eje del propulsor de 8 mm, velocidad máxima 2,000 rpm
Especificaciones
8 mm | |
8 mm | |
Hélice anillada |
8 mm | |
400 mm | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph instruments Hélice anillada de acero inoxidable