Learn More
asecos™ Bidón de seguridad acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca: asecos™ 40092
Detalles adicionales : Peso : 3.70000kg
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
- con grifo de llenado de acero inoxidable (1.4301)
- incl. ventilación, junta de NBR y tapa de rosca de aluminio, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
5.3 gal. | |
Gray | |
12.13 in. | |
10.67 in. | |
8.16 lb. |
20 L | |
Acero inoxidable | |
308.00 mm | |
271.00 mm | |
3.7 kg |