Learn More
asecos™ Bidón de seguridad acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 36485
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17846486
  • 278.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • con grifo de llenado de acero inoxidable (1.4301)
  • incl. ventilación, junta de NBR y tapa de rosca de aluminio, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
5.3 gal.
Gray
6.69 in.
18.50 in.
8.82 lb.
20 L
Acero inoxidable
170.00 mm
470.00 mm
4 kg