Learn More
Buerkle™ Bidones de seguridad de acero inoxidable
Los bidones de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrecen seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
Marca: Buerkle™ 2601-3020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mangos fabricados en acero inoxidable sólido
- Juntas fabricadas en PTFE
- Alto nivel de resistencia química
- Ahorre espacio
Especificaciones
20 L | |
Almacenamiento | |
Tapón de rosca y válvula de descarga de presión | |
345 x 175 x 470 mm | |
470 mm |
Plata | |
Acero inoxidable | |
0,8 mm | |
345 mm |