Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
60 mL
120 mL
230 mL
300 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Penetrador de muestreo de laboratorio con copa de lado cónico
- Acero inoxidable espec. 304
- 18/8 no magnético, acabado brillante
- Mango arrasado en la copa para una mayor durabilidad y una construcción sin grietas
- Las tazas libres de grietas tienen boquilla de vertido
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para su uso con la mayoría de líquidos
- Diseñado para la recogida de muestras y el envío desde una sola fuente
- Estilo de copa - Cónico
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dipper de muestra |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de mango | Agrobazed |
| Capacidad (métrico) | 120 mL |
| Longitud del mango (métrico) | 381 mm |