Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Sample Splitter Riffle Boxes
These easy-to-use Sample Splitters in stainless steel are for dividing and reducing bulk samples.
Marca:  Sampling Systems™ 8601S-20
Detalles adicionales : Peso : 8.07840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899531
  • 890.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
  • Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
  • Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Caja de Divisor
12
20 mm
Acero inoxidable
División y reducción de muestras a granel