Learn More
Swann-Morton™ Hojas de bisturí de acero inoxidable, paquete de 100
Utilice las hojas de bisturí de acero inoxidable Swann Morton™ para garantizar la precisión.
20.45€ - 35.80€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12398009
|
Swann-Morton™
0301 |
La n.º 10 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L | 25 mm |
35.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12981635
|
Swann-Morton™
0303 |
La hoja n.º 11 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L | 20 mm |
35.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12991635
|
Swann-Morton™
0305 |
La n.º .15 encaja con las asas 3, 3L, 3 graduada, 5B, 7, 9, B3 y B3L | 15 mm |
20.45€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12971635
|
Swann-Morton™
0302 |
Accesorio No.3. Encaja con las asas 3, 3l, 3 graduada, 5B, 7, 9, B3 y B3L | 15 mm |
20.45€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Estéril
- Acero inoxidable
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Hoja de escalpelo | |
BS EN 7740 |