Learn More
Rogo Sampaic™ Escalpelos de hoja fija
Excelentes para satisfacer necesidades de corte y disección en el laboratorio Los escalpelos de hoja fija Rogo Sampaic™ están fabricados en acero inoxidable resistente y atractivo.
Marca:  Rogo Sampaic™ FMB003
Código de producto. 11708551
  • 109.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Longitud del mango de 100 mm
  • Longitud de la hoja fija de 40 mm
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
metálica
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo Sampaic™ Escalpelos de hoja fija > Longitud: 154 mm; longitud de la hoja: 40mm