Learn More
Cole-Parmer™ Cuchara de acero inoxidable
Código de producto. 11765009 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1550 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11765009
Marca: Cole-Parmer™ 0721000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta cuchara para aplicaciones generales de laboratorio y alimentación. ™ La cuchara de acero inoxidable Cole-Parmer está fabricada en acero inoxidable 304 de gran espesor.
El acero inoxidable 304 ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1550 mL
Tipo de producto Pala
Longitud (imperial) 7,5 in
Material Acero inoxidable
Tipo de mango Acanalado