Learn More
Buerkle™ Raspadora de acero inoxidable
Esta raspadora de alta calidad puede usarse para raspar, alisar, limpiar, enmasillar y eliminar sustancias pegajosas muy adherentes o incrustadas.
76.25€ - 89.60€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17514306
|
Buerkle™
5386-0030 |
230 x 75 mm | 230 mm | 75 mm |
76.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17524306
|
Buerkle™
5386-0035 |
270 x 100 mm | 270 mm | 100 mm |
89.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Acero inoxidable V4A (1.4404) con una resistencia química ideal
- Diseño muy robusto para garantizar una larga vida útil
- Esterilizable, lavable en autoclave
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Esterilizable en autoclave |