Learn More
Buerkle™ Cortador de acero inoxidable
Código de producto. 11901571 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11901571
Marca: Buerkle™ 53470005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El raspador se ha diseñado especialmente para el muestreo de sustancias cohesivas, con copos y sin flujo libre.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • Electropulido
  • Longitud total 1000 mm|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el muestreo de sustancias cohesivas, apelmazadas y que no fluyen libremente.
Longitud (métrico) 1000 mm