Learn More
Buerkle™ Cortador de acero inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Electropulido
- Longitud total 1000 mm|
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el muestreo de sustancias cohesivas, apelmazadas y que no fluyen libremente. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |