Descripción
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
- Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
- Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético, antiácido y resistente a los ácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Serradas |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 15,24 cm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Tipo | Pinzas de acero inoxidable con punta serrada |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | Unidad |