Learn More
Bochem™ Fórceps de punta afilada de acero inoxidable
Fabricados con acero inoxidable. Los fórceps de punta afilada de acero inoxidable Bochem™ se utilizan en una gran variedad de aplicaciones de laboratorio.
Marca: Bochem™ 1130
Descripción
- Con perno guía
- Punta afilada
- Acero inoxidable
Especificaciones
Sharp | |
Acero inoxidable | |
Pinzas | |
Pinzas |
1 Paq. | |
105 mm | |
Perno de guía |
Título del producto
Bochem™ Fórceps de punta afilada de acero inoxidable > Longitud: 105mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido