Learn More
RETSCH Tapa de acero inoxidable para tamices de ensayo
Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Estas tapas de acero inoxidable se adaptan a varios tamices de ensayo, en función del diámetro del tamiz.
56.10€ - 109.00€
Especificaciones
Material de recubrimiento | Acero inoxidable |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Tapa de tamiz |
Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10781033
|
RETSCH
60.107.000100 |
100mm |
60.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10659311
|
RETSCH
60.107.000305 |
305mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13464886
|
RETSCH
69.520.0051 |
200mm |
84.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10791033
|
RETSCH
60.107.000150 |
150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11998124
|
RETSCH
60.107.000315 |
315mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Disponible para una gran variedad de tamices de ensayo, en función del diámetro
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tapa de tamiz | |
ISO 3310 y ASTM E 11 |