Learn More
Kinematica™ Tamiz de acero inoxidable para molino Polymix™ MFC 90 D
Código de producto. p-8013613 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10012393 0,8 mm cada uno
10387183 3 mm cada uno
10713454 5 mm cada uno
10754024 6 mm cada uno
10042293 0,2 mm cada uno
10275893 0,5 mm cada uno
10532274 1 mm cada uno
10134133 1,5 mm cada uno
10617693 2,0 mm cada uno
10677123 4 mm cada uno
10 options
Código de producto. 10012393
Marca: Kinematica™ 35095008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En función de la muestra, se pueden lograr resultados aún más precisos si se muele con dos o más tamices con orificios cada vez más pequeños.
Especificaciones
Tipo de producto Tamiz
Para utilizar con (equipo) PX MFC 90 D
Material Acero inoxidable
Tamaño de poro 0,8 mm