Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SN30, 15 mm
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ SN30E02070
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Esterilizador SN30 | |
Bandeja antigoteo | |
Borde: 15 mm | |
Acero inoxidable |