Learn More
Micronova™ Escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable
Estos escurridores de acero inoxidable para recambio de fregona plana están fabricados ergonómicamente a partir de una sola pieza de acero inoxidable que se adhiere fácilmente al borde de los cubos de la serie B-7. Los escurridores presentan un diseño simple que deja las fregonas lo suficientemente húmedas como para desinfectar con eficacia las superficies, mientras escurren el exceso de líquido.
Marca: Micronova™ W-92
Descripción
Escurridores Micronova SlimLine y T-Mop, esterilizables en autoclave:sí, escurridor SlimT
Los escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable Micronova son compatibles con las fregonas Micronova SlimLine™, SnapMops™, FlatMops™, PadMops™ y PocketMops™, además de las series Slim-T™ y T-Mop. No obstante, el W-9 se prefiere con Slim-T y T-Mops, mientras que el W-92, con placas de escurrido de doble cara, es excelente para PadMops™ y SnapMops™.
- Escurridores ligeros y ergonómicos para recambio de fregona plana
- Fabricados a partir de una sola pieza de acero inoxidable sin partes móviles
- Acero inoxidable electropulido para una mayor durabilidad y vida útil
- Reborde de gran tamaño en el modelo W-92 para el escurrimiento lateral doble
- Diseñado para las series SlimLine™ y T-Mop, así como para otras fregonas planas
Especificaciones
Escurridor de doble cara | |
Esterilizable en autoclave | |
Limpieza de paredes, suelos y techos | |
1 unidad | |
16 in |
Acero inoxidable (304), electropulido | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Las series SlimLine™ y T-Mop™, así como otras fregonas de recambio plano, carro de doble cubo C-7 SlimT™ o cubo de la serie B-7 | |
No estéril | |
40,6 cm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
045857-000 | Certificado de conformidad | 15/10/2024 | W-92 |
041217-000 | Certificado de conformidad | 15/12/2023 | W-92 |
040167-000 | Certificado de conformidad | 28/11/2023 | W-92 |
038881-000 | Certificado de conformidad | 28/06/2023 | W-92 |
038391-000 | Certificado de conformidad | 23/05/2023 | W-92 |