Learn More
Micronova™ Escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable
Estos escurridores de acero inoxidable para recambio de fregona plana están fabricados ergonómicamente a partir de una sola pieza de acero inoxidable que se adhiere fácilmente al borde de los cubos de la serie B-7. Los escurridores presentan un diseño simple que deja las fregonas lo suficientemente húmedas como para desinfectar con eficacia las superficies, mientras escurren el exceso de líquido.
Marca: Micronova™ W-9
279.30 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Escurridores Micronova SlimLine y T-Mop, esterilizables en autoclave:sí, escurridor SlimT
Los escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable Micronova son compatibles con las fregonas Micronova SlimLine™, SnapMops™, FlatMops™, PadMops™ y PocketMops™, además de las series Slim-T™ y T-Mop. No obstante, el W-9 se prefiere con Slim-T y T-Mops, mientras que el W-92, con placas de escurrido de doble cara, es excelente para PadMops™ y SnapMops™.
- Escurridores ligeros y ergonómicos para recambio de fregona plana
- Fabricados a partir de una sola pieza de acero inoxidable sin partes móviles
- Acero inoxidable electropulido para una mayor durabilidad y vida útil
- Reborde de gran tamaño en el modelo W-92 para el escurrimiento lateral doble
- Diseñado para las series SlimLine™ y T-Mop, así como para otras fregonas planas
Información de órdenes
Cada cestillo mide 48,9 x 24,1 x 24,1 cm
Especificaciones
Escurridor | |
Esterilizable en autoclave | |
Limpieza de paredes, suelos y techos | |
1 unidad | |
18 in |
Acero inoxidable (304), electropulido | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Carro de doble cubo SlimT™, fregonas de estilo T-Mop™ o escurridor, carro C-7 o cubo de la serie B-7 | |
No estéril | |
45,7 cm |