Learn More
asecos™ Cesta para piezas acero inox.
Para sumergir las piezas pequeñas en el líquido de limpieza;
Marca:  asecos™ 40450
Código de producto. 17846556
  • 99.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • se puede enganchar en la parte superior del limpiador de piezas pequeñas para escurrir las piezas
  • para recipiente de lavado con capacidad de 8 litros
  • ø x H (mm): 222
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Gray
8.74 in.
2.20 lb.
2 L
Acero inoxidable
222.00 mm
1 kg