Learn More
asecos™ Recipiente de lavado e inmersión acero inox
Ideal para limpiar o desengrasar piezas pequeñas
Marca:  asecos™ 40448
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836556
  • 276.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con empuñadura empotrada
  • tamiz de inmersión con resorte incl. apagallamas, conexión a tierra
Especificaciones
Especificaciones
Parts Cleaner
4 L
Acero inoxidable
264.00 mm
146.00 mm
2.8 kg
1.1 gal.
Gray
10.39 in.
5.75 in.
6.17 lb.