Learn More
Buerkle™ Espátula de acero inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Instrumento universal para recoger, dividir y mezclar pastas, cremas, etc.
- Hoja de acero inoxidable V2A (1.4301)
- Mango de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Instrumento universal para recoger, dividir y mezclar pastas o cremas |
| Material de la hoja | Acero inoxidable V2A |
| Material del mango | Madera |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de mango | Madera |
| Longitud (métrico) | 180 mm |