Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable. Las espátulas de acero inoxidable Bochem™ tienen un mango de madera.
3.70€ - 66.36€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Espátula |
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Diámetro exterior (métrico) | 1mm |
Material del mango | Madera |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10454471
|
Bochem™
3490 |
165 mm | 75 mm |
5.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11805061
|
Bochem™
3493 |
250 mm | 150 mm |
66.36€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10140271
|
Bochem™
3494 |
275 mm | 165 mm |
9.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10058290
|
Bochem™
3496 |
365 mm | 250 mm |
8.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10615251
|
Bochem™
3497 |
415 mm | 300 mm |
10.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10098450
|
Bochem™
3493 |
250 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Asa de madera
- Fabricadas con acero inoxidable
Especificaciones
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Madera |
Espátula | |
1mm | |
Acero inoxidable |