Learn More
Esferas de acero inoxidable, 4 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042021.KN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11355959
  • 75.58€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%
100 Pc.
Esferas, 4 mm de diám.
Spheres
MFCD00148499
Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP21K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number042021.KN
Número de loteT13J016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog Number042021.KM,042021.KN
Número de loteT13J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog Number042021.KM,042021.KN
Número de loteU12I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog Number042021.KN
Número de loteR10I003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2022 Catalog Number042021.KN
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Esferas de acero inoxidable, 4 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals > 100pc